Imprimer
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 790 EUR
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038157
Numéro CAS: 51584-17-9