Imprimer
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941067-1G OR941067-5G
APOSOR941067-1GEA 23 EUR
APOSOR941067-1G APOSOR941067-5G
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833906
Numéro CAS: 3095-48-5