3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16999806 Numéro CAS: 25934-52-5 |