Imprimer
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR940939-1G OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA 78.3 EUR
APOSOR940939-1G APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Poids moléculaire: 196.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784346
Numéro CAS: 344305-70-0