Imprimer
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940901-1G OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA 578 EUR
APOSOR940901-1G APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formule: C₁₀H₂₂O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105931
Numéro CAS: 1408075-44-4