Imprimer
3-Nitro-1H-indole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940839-1G OR940839-250MG
APOSOR940839-1GEA 91.5 EUR
APOSOR940839-1G APOSOR940839-250MG
3-Nitro-1H-indole 95%
3-Nitro-1H-indole
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178651
Numéro CAS: 4770-03-0