Imprimer
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 217 EUR
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formule: C₆H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093340
Numéro CAS: 56663-75-3