Imprimer
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940784-1G OR940784-250MG
APOSOR940784-1GEA 484 EUR
APOSOR940784-1G APOSOR940784-250MG
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192027
Numéro CAS: 914106-36-8