Imprimer
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940722-1G OR940722-250MG OR940722-500MG
APOSOR940722-1GEA 783 EUR
APOSOR940722-1G APOSOR940722-250MG APOSOR940722-500MG
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 231.289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608014
Numéro CAS: 913642-78-1