Imprimer
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-1H-indol-5-ol
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 139 EUR
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095210
Numéro CAS: 1125-40-2