Imprimer
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940018-1G OR940018-250MG
APOSOR940018-1GEA 400 EUR
APOSOR940018-1G APOSOR940018-250MG
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21184612
Numéro CAS: 41171-91-9