Imprimer
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 696 EUR
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024285
Numéro CAS: 73713-69-6