Imprimer
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939956-1G OR939956-5G
APOSOR939956-1GEA 0 EUR
APOSOR939956-1G APOSOR939956-5G
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Carboxymethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15523567
Numéro CAS: 2084-13-1