Imprimer
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
OR939610-1G OR939610-250MG
APOSOR939610-1GEA 359 EUR
APOSOR939610-1G APOSOR939610-250MG
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde
Formule: C₇H₁₀O₂
Poids moléculaire: 126.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972553
Numéro CAS: 96184-81-5