Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₆O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00205586 Numéro CAS: 94160-25-5 |