Imprimer
Ethyl 5-methylnicotinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939551-1G OR939551-5G
APOSOR939551-1GEA 0 EUR
APOSOR939551-1G APOSOR939551-5G
Ethyl 5-methylnicotinate 95%
Ethyl 5-methylnicotinate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030156
Numéro CAS: 20826-02-2