Imprimer
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939507-10G OR939507-1G OR939507-5G
APOSOR939507-10GEA 696 EUR
APOSOR939507-10G APOSOR939507-1G APOSOR939507-5G
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile
Formule: C₇H₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185811
Numéro CAS: 55306-66-6