Imprimer

3-Methoxypropanoyl chloride 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR939440-1G OR939440-250MG OR939440-500MG
APOSOR939440-1GEA 116 EUR
APOSOR939440-1G APOSOR939440-250MG APOSOR939440-500MG
3-Methoxypropanoyl chloride 95%
3-Methoxypropanoyl chloride
Formule: C₄H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424697
Numéro CAS: 4244-59-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR