Imprimer
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939394-1G OR939394-250MG
APOSOR939394-1GEA 125 EUR
APOSOR939394-1G APOSOR939394-250MG
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235132
Numéro CAS: 79055-63-3