Imprimer
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 662 EUR
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036379
Numéro CAS: 89891-83-8