Imprimer
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR939293-1G OR939293-250MG OR939293-500MG
APOSOR939293-1GEA 335 EUR
APOSOR939293-1G APOSOR939293-250MG APOSOR939293-500MG
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₇H₁₀O
Poids moléculaire: 110.154 g/mol
Point d'ébullition: 176…179 °C
Densité: 0.9724 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061069
Numéro CAS: 1121-18-2
UN: 1993
ADR: 3 III