Imprimer
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 342 EUR
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Formule: C₁₀H₂₃IOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863695
Numéro CAS: 92511-12-1