Imprimer
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939191-1G OR939191-5G
APOSOR939191-1GEA 172 EUR
APOSOR939191-1G APOSOR939191-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00183269
Numéro CAS: 3934-86-9