Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939187-1G OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA 79.9 EUR
APOSOR939187-1G APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Formule: C₁₀H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130046
Numéro CAS: 2217-43-8