Imprimer
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 632 EUR
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11188349
Numéro CAS: 7733-58-6