Imprimer
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938856-1G OR938856-250MG OR938856-500MG
APOSOR938856-1GEA 632 EUR
APOSOR938856-1G APOSOR938856-250MG APOSOR938856-500MG
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid
Formule: C₅H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055490
Numéro CAS: 2843-17-6
UN: 3261
ADR: 8,III