Imprimer
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 126 EUR
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Poids moléculaire: 196.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836228
Numéro CAS: 944109-65-3