Imprimer
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938757-1G OR938757-250MG
APOSOR938757-1GEA 0 EUR
APOSOR938757-1G APOSOR938757-250MG
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine
Formule: C₂Cl₂N₄
Point d'ébullition: 331 °C
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22042702
Numéro CAS: 106131-61-7