Imprimer
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938708-1G OR938708-250MG
APOSOR938708-1GEA 125 EUR
APOSOR938708-1G APOSOR938708-250MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 176.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460971
Numéro CAS: 16064-24-7