5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09265112 Numéro CAS: 932710-64-0 |