Imprimer
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938662-1G OR938662-250MG
APOSOR938662-1GEA 992 EUR
APOSOR938662-1G APOSOR938662-250MG
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
Formule: C₈H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835359
Numéro CAS: 45732-95-4