Imprimer
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938611-1G OR938611-250MG
APOSOR938611-1GEA 122 EUR
APOSOR938611-1G APOSOR938611-250MG
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02317167
Numéro CAS: 34662-29-8