Imprimer
5-Chloro-2-indanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938561-1G OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA 180 EUR
APOSOR938561-1G APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744099
Numéro CAS: 74444-81-8