Imprimer
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938550-1G OR938550-250MG
APOSOR938550-1GEA 68.7 EUR
APOSOR938550-1G APOSOR938550-250MG
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656588
Numéro CAS: 4042-43-7