Imprimer
Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938484-1G OR938484-250MG
APOSOR938484-1GEA 0 EUR
APOSOR938484-1G APOSOR938484-250MG
Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl piperidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047470
Numéro CAS: 5325-94-0