Imprimer
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyclopropylbenzoic acid
OR938340-1G OR938340-250MG OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA 111 EUR
APOSOR938340-1G APOSOR938340-250MG APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626842
Numéro CAS: 1129-06-2