6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈ClN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11505294 Numéro CAS: 72093-13-1 |