1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01142872 Numéro CAS: 17061-85-7 |