Imprimer
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 923 EUR
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28135615
Numéro CAS: 1447942-87-1