Imprimer
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR934956-1G OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA 1210 EUR
APOSOR934956-1G APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₄Cl₄O₂
Poids moléculaire: 249.907 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501578
Numéro CAS: 1788041-68-8