Imprimer
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR933592-250MG OR933592-100MG
APOSOR933592-250MGEA 190 EUR
APOSOR933592-250MG APOSOR933592-100MG
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28385449
Numéro CAS: 1416366-34-1