Imprimer
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 712 EUR
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800613
Numéro CAS: 61364-25-8