Imprimer
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)acetic acid
OR933292-1G OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA 104 EUR
APOSOR933292-1G APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656118
Numéro CAS: 29121-56-0