Imprimer
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933217-1G OR933217-5G
APOSOR933217-1GEA 212 EUR
APOSOR933217-1G APOSOR933217-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
2-Cyanopropan-2-yl benzoate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037880
Numéro CAS: 32379-42-3