Imprimer
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 232 EUR
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909493
Numéro CAS: 128304-84-7