Imprimer
2-Chloro-3-methylphenol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 132 EUR
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Formule: C₇H₇ClO
Poids moléculaire: 142.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036178
Numéro CAS: 608-26-4