Imprimer
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 126 EUR
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318533
Numéro CAS: 78647-31-1