Imprimer
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 29 EUR
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257513
Numéro CAS: 1256789-95-3