Imprimer
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 154 EUR
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697736
Numéro CAS: 269747-25-3
UN: 1759
ADR: 8,III