Imprimer
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932987-1G OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA 806 EUR
APOSOR932987-1G APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062535
Numéro CAS: 132871-12-6